4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₀F₃NO Punto di fusione: 75…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00170930 CAS Number: 57478-19-0 |