Stampa…
3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48725-1G PC48725-25G PC48725-5G
APOSPC48725-1GEA 77.1 EUR
APOSPC48725-1G APOSPC48725-25G APOSPC48725-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD05864360
CAS Number: 14027-75-9