Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48724-25G
PC48724-5G
PC48724-100G
APOSPC48724-25GEA
102
EUR
APOSPC48724-25G
APOSPC48724-5G
APOSPC48724-100G
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Formula:
C₈H₅F₂NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368850 CAS Number: 84832-01-9 |