Stampa…
Indium(III) fluoride, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 919 EUR
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Indium(III) fluoride, anidro 99%
Indium(III) fluoride
Formula: F₃In
Punto di fusione: 1170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016149
CAS Number: 7783-52-0