Stampa…
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 173 EUR
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
Peso molecolare: 163,1 g/mol
Punto di fusione: 145…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042315
CAS Number: 33252-63-0