Stampa…
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4868W-100G PC4868W-10G PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA 77.1 EUR
APOSPC4868W-100G APOSPC4868W-10G APOSPC4868W-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
Peso molecolare: 163,1 g/mol
Punto di fusione: 150…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153194
CAS Number: 22245-83-6