Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC48678-25G PC48678-5G
APOSPC48678-25GEA 29 EUR
APOSPC48678-25G APOSPC48678-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, grado tecnico
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061094
CAS Number: 657-06-7