Stampa…
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4866-1G PC4866-5G
APOSPC4866-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4866-1G APOSPC4866-5G
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formula: C₁₀H₅F₃O₃
Punto di fusione: 178…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037578
CAS Number: 575-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III