3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48653-25G
PC48653-5G
APOSPC48653-25GEA
836
EUR
APOSPC48653-25G
APOSPC48653-5G
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃Br₂FO Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
870703-68-7 |