Stampa…
2,5-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(2,5-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48624-1G PC48624-250MG
APOSPC48624-1GEA 338 EUR
APOSPC48624-1G APOSPC48624-250MG
2,5-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
2,5-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BF₂O₂
Peso molecolare: 240,057 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405346
CAS Number: 408492-25-1