Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48622-1G PC48622-250MG
APOSPC48622-1GEA 654 EUR
APOSPC48622-1G APOSPC48622-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BClFO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12026085
CAS Number: 1073339-13-5