Stampa…
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC4861-1G PC4861-5G PC4861-25G
APOSPC4861-1GEA 65.5 EUR
APOSPC4861-1G APOSPC4861-5G APOSPC4861-25G
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₃N₂O₃
Peso molecolare: 208,096 g/mol
Punto di fusione: 189…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153193
CAS Number: 33252-64-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III