Stampa…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
PC4860-1G PC4860-25G PC4860-5G
APOSPC4860-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4860-1G APOSPC4860-25G APOSPC4860-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol 97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,11 g/mol
Punto di ebollizione: 135…138 °C/0,01mmHg
Punto di fusione: 72…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014714
CAS Number: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III