Stampa…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC4859-25G PC4859-5G PC4859-100G
APOSPC4859-25GEA 42.3 EUR
APOSPC4859-25G APOSPC4859-5G APOSPC4859-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,11 g/mol
Punto di ebollizione: 92…94 °C/12mmHg
Densità: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009791
CAS Number: 400-99-7
EINECS: 206-927-9