Stampa…
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC4858E-1G PC4858E-5G
APOSPC4858E-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4858E-1G APOSPC4858E-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula: C₁₁H₈F₃NO
Peso molecolare: 227,19 g/mol
Punto di fusione: 252…253 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153192
CAS Number: 1701-20-8