Stampa…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4858-25G PC4858-5G
APOSPC4858-25GEA 592 EUR
APOSPC4858-25G APOSPC4858-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol
Formula: C₅H₅F₃N₂O
Punto di fusione: 129…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085094
CAS Number: 119022-51-4