Stampa…
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(1H)-one
PC4857-1G PC4857-5G PC4857-25G
APOSPC4857-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4857-1G APOSPC4857-5G APOSPC4857-25G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formula: C₆H₅F₃N₂OS
Peso molecolare: 210,18 g/mol
Punto di fusione: 176…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153191
CAS Number: 16097-62-4