Stampa…
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4854-25G PC4854-5G
APOSPC4854-25GEA 109 EUR
APOSPC4854-25G APOSPC4854-5G
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₂ClF₃O₂
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153101
CAS Number: 101513-77-3