Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48524-1G PC48524-25G PC48524-5G
APOSPC48524-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48524-1G APOSPC48524-25G APOSPC48524-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185386
CAS Number: 581813-17-4