Stampa…
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48522-1G PC48522-25G PC48522-5G
APOSPC48522-1GEA 14.7 EUR
APOSPC48522-1G APOSPC48522-25G APOSPC48522-5G
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Peso molecolare: 350,9024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08543938
CAS Number: 481075-58-5