2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)iodobenzene
PC48517-25G
PC48517-5G
APOSPC48517-25GEA
27.7
EUR
APOSPC48517-25G
APOSPC48517-5G
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃BrF₃IO Peso molecolare: 366,9018 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07369009 CAS Number: 883546-30-3 |