Stampa…
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48482-1G PC48482-500MG PC48482-5G
APOSPC48482-1GEA 199 EUR
APOSPC48482-1G APOSPC48482-500MG APOSPC48482-5G
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
2-Fluoro-3-methylanisole
Formula: C₈H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878418
CAS Number: 951885-64-6