Stampa…
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48475-100G PC48475-25G PC48475-5G
APOSPC48475-100GEA 235 EUR
APOSPC48475-100G APOSPC48475-25G APOSPC48475-5G
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 98%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Formula: C₇F₁₆
Punto di ebollizione: 80…82 °C
Densità: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040339
CAS Number: 335-57-9