Stampa…
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4,6-difluoronitrobenzene
PC48460-5G PC48460-100G PC48460-25G
APOSPC48460-5GEA 23.4 EUR
APOSPC48460-5G APOSPC48460-100G APOSPC48460-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso molecolare: 237,9900 g/mol
Punto di fusione: 51…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112501
CAS Number: 884494-38-6