4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BrF₃N₂O₂ Punto di fusione: 80…82 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09835318 CAS Number: 157026-18-1 |