Stampa…
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48438-1G PC48438-250MG PC48438-5G
APOSPC48438-1GEA 190 EUR
APOSPC48438-1G APOSPC48438-250MG APOSPC48438-5G
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16875639
CAS Number: 1018678-50-6