Stampa…
4-Fluorobenzoyl chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Fluorobenzoyl chloride
PC48430-100G PC48430-250G
APOSPC48430-100GEA 14.7 EUR
APOSPC48430-100G APOSPC48430-250G
4-Fluorobenzoyl chloride, grado tecnico
4-Fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClFO
Peso molecolare: 158,56 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C/20mmHg
Punto di fusione: 44540 °C
Densità: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000684
CAS Number: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,II