4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrClF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10699114 CAS Number: 158579-80-7 |