Stampa…
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48392-1G PC48392-5G
APOSPC48392-1GEA 144 EUR
APOSPC48392-1G APOSPC48392-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 95%
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Formula: C₄H₇N₂OF₃·HCl
Peso molecolare: 192,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09944516
CAS Number: 1171331-39-7