Stampa…
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2,3,4,5-Tetrafluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,2,3,4,5-Heptafluorotoluene
PC4838-25G PC4838-5G
APOSPC4838-25GEA 161 EUR
APOSPC4838-25G APOSPC4838-5G
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluene 99%
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluene
Formula: C₇HF₇
Peso molecolare: 218,07 g/mol
Punto di ebollizione: 100…106 °C
Flash Pt: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862013
CAS Number: 654-53-5
UN: 1993
ADR: 3,II