Stampa…
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
PC4837-1G PC4837-25G PC4837-5G
APOSPC4837-1GEA 183 EUR
APOSPC4837-1G APOSPC4837-25G APOSPC4837-5G
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Formula: C₈H₅BrF₄
Peso molecolare: 257,03 g/mol
Punto di ebollizione: 49 °C/0,4mmHg
Punto di fusione: 38…43 °C
Flash Pt: 92,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001155
CAS Number: 92814-00-1
UN: 3261
ADR: 8,II