Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48364-100G PC48364-25G PC48364-5G
APOSPC48364-100GEA 323 EUR
APOSPC48364-100G APOSPC48364-25G APOSPC48364-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208253
CAS Number: 1483-56-3