Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48362-1G PC48362-5G
APOSPC48362-1GEA 95.7 EUR
APOSPC48362-1G APOSPC48362-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Punto di ebollizione: 85 °C/112mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189478
CAS Number: 799557-87-2
UN: 3267
ADR: 8,III