3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
PC48354-1G
PC48354-250MG
PC48354-5G
APOSPC48354-1GEA
61.1
EUR
APOSPC48354-1G
APOSPC48354-250MG
APOSPC48354-5G
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉FO₂ Peso molecolare: 168,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12545933 CAS Number: 295779-86-1 |