Stampa…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48351-1G PC48351-25G PC48351-5G
APOSPC48351-1GEA 48.1 EUR
APOSPC48351-1G APOSPC48351-25G APOSPC48351-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832311
CAS Number: 937068-58-1