Stampa…
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48345-1G PC48345-250MG PC48345-5G
APOSPC48345-1GEA 43.5 EUR
APOSPC48345-1G APOSPC48345-250MG APOSPC48345-5G
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140191
CAS Number: 799814-32-7