Stampa…
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
PC48340-1G PC48340-5G PC48340-250MG
APOSPC48340-1GEA 94.5 EUR
APOSPC48340-1G APOSPC48340-5G APOSPC48340-250MG
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide
Formula: C9H8FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 672931-28-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III