Stampa…
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
PC48339-100G PC48339-25G PC48339-5G
APOSPC48339-100GEA 58 EUR
APOSPC48339-100G APOSPC48339-25G APOSPC48339-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Formula: C₅H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 144.11 g/mol
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265437
CAS Number: 1480-96-2