Stampa…
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48328-25G PC48328-5G
APOSPC48328-25GEA 244 EUR
APOSPC48328-25G APOSPC48328-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546486
CAS Number: 76041-79-7