(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48327-5G
PC48327-1G
APOSPC48327-5GEA
575
EUR
APOSPC48327-5G
APOSPC48327-1G
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₆BrF₃ Punto di ebollizione: 49 °C/5mmHg Densità: 1,555 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12789673 CAS Number: 434-42-4 |