Stampa…
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
PC48326-1G PC48326-250MG PC48326-5G
APOSPC48326-1GEA 219 EUR
APOSPC48326-1G APOSPC48326-250MG APOSPC48326-5G
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
Formula: C₇H₆FIO
Peso molecolare: 252,0248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031763
CAS Number: 877264-43-2