Stampa…
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate
PC48322-1G PC48322-5G PC48322-10G
APOSPC48322-1GEA 49.5 EUR
APOSPC48322-1G APOSPC48322-5G APOSPC48322-10G
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
Peso molecolare: 280,0349 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12965043
CAS Number: 1202897-48-0