Stampa…
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluoro-2-methylbenzoic acid
PC48321-25G PC48321-5G
APOSPC48321-25GEA 245 EUR
APOSPC48321-25G APOSPC48321-5G
3,4-Difluoro-o-toluic acid
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di fusione: 152…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777153
CAS Number: 157652-31-8