Stampa…
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC48315-1G PC48315-250MG
APOSPC48315-1GEA 402 EUR
APOSPC48315-1G APOSPC48315-250MG
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₆H₁₂FN₃
Peso molecolare: 265,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18089178
CAS Number: 1287217-46-2