Stampa…
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoropyridin-3-amine, 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridylamine
PC48312-10G PC48312-25G PC48312-5G
APOSPC48312-10GEA 129 EUR
APOSPC48312-10G APOSPC48312-25G APOSPC48312-5G
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₄BrFN₂
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662413
CAS Number: 884495-03-8