2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₄ClF₃O₂ Punto di fusione: 114…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06208178 CAS Number: 23228-45-7 |