Stampa…
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48309-1G PC48309-25G PC48309-5G
APOSPC48309-1GEA 40.8 EUR
APOSPC48309-1G APOSPC48309-25G APOSPC48309-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
Peso molecolare: 316,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849931
CAS Number: 702641-04-1