Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48308-100G PC48308-25G PC48308-5G
APOSPC48308-100GEA 1390 EUR
APOSPC48308-100G APOSPC48308-25G APOSPC48308-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine 97%
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₂ClFIN
Peso molecolare: 257,43 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04112566
CAS Number: 659731-48-3