Stampa…
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48307-10G PC48307-25G PC48307-5G
APOSPC48307-10GEA 473 EUR
APOSPC48307-10G APOSPC48307-25G APOSPC48307-5G
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
Punto di ebollizione: 114 °C
Densità: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705710
CAS Number: 15931-15-4
UN: 1993
ADR: 3,III