Stampa…
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 105 EUR
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅FIN
Punto di fusione: 40…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095297
CAS Number: 153034-94-7